Calbiochem® Bovine hyaluronic acid binding protein (from Nasal cartilage), Biotin
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Calbiochem®
385911-50EA 573 EUR InStock
385911-50
Calbiochem® Bovine hyaluronic acid binding protein (from Nasal cartilage), Biotin
Protéines et Peptides
Affinity purified proteins. Binds specifically and strongly to hyaluronic acid. Suitable for ELISA and histochemistry.
  • Lyophilised form
  • Store at –20 °C
Composed of two binding polypeptides, derived from N-terminal regions of the hyaluronic acid binding proteoglycan and linkage proteins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité