InSolution™ MG-132
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
474791-1MG 474791-5MG
CALB474791-1MGEA 122 EUR InStock
CALB474791-1MG 474791-5
InSolution™ MG-132
Protéines et Peptides
InSolution™ MG-132 is provided as a 10 mM solution in DMSO. Acts as a potent, reversible proteasome inhibitor (Ki=4 nM).
  • Packaged under inert gas
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité