Barrettes de 8 tubes PCR avec bouchons plats individuels fixés
Fournisseur: Brand
781316 781317 781315 781318
732-1504EA 175 EUR InStock
732-1504 732-1505 732-3613 732-3614
Barrettes de 8 tubes PCR avec bouchons plats individuels fixés
Tubes Tubes PCR
PP. Eight connected 0,2 or 0,15 ml PCR tubes with attached flat individual caps. The tubes are held together by three connectors for increased rigidity.
  • Le bouchon offre une protection idéale contre la contamination
  • Très transparent, le bouchon est idéal pour la PCR en temps réel (qPCR)
  • Disponibles en versions standard ou à profil abaissé
  • Exempts d'ADN, de RNase et de DNase
Couleur: Transparent ou blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité