GC septa, thermolite® PLUS
Fournisseur: Restek
23868 23864 23877
REST23868EA 105 EUR InStock
REST23868 REST23864 REST23877
GC septa, thermolite® PLUS
Septa
These septa are preconditioned, GC-FID tested and ready to use.
  • Usable to 350 °C inlet temperature
  • Ultra-low bleed minimises background signal
  • Plasma coating eliminates sticking
  • Precision molded for consistent, accurate fit
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité