Pocket thermometers, with clip
Fournisseur: AMARELL, ARNO
G15602-FL G15606-FL
AMARG15602-FLEA 41 EUR InStock
AMARG15602-FL AMARG15606-FL
Pocket thermometers, with clip
Thermomètres Thermomètres analogiques
The thermometers with Hg filling have a blue reflecting capillary.
  • Pen size
  • Total immersion
  • Enclosed scale
Information de livraison: All pocket thermometers supplied in nickel plated double receptacle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité