Total immersion thermometers, solid stem
Fournisseur: Amarell
AMARG10500-FLEA 25.2 EUR InStock
AMARG10500-FL AMARG10506-FL AMARG10510-FL
Total immersion thermometers, solid stem
Thermomètres Thermomètres analogiques
These glass thermometers are suitable for standard everyday use.
  • White backing
  • Reliable measurements and solid glass
Ø: 5,5 to 7,0 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité