Aprons for food industry, Nantou 8195
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
8195A2FK0H45 8195A2FK0W02
SIOE8195A2FK0H45EA 43.9 EUR InStock
SIOE8195A2FK0H45 SIOE8195A2FK0W02
Aprons for food industry, Nantou 8195
Tenue de travail
The Nantou is a low-noise and durable apron made from 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating.
  • Waterproof, flexible and elastic Flexothane® Kleen fabric
  • Neck strap with buckles
  • Two cords on the waist and extra stomach reinforcement
  • Washable at 95 °C for optimum hygiene
Developed for the food industry.
Weight: 170 g/m²
Colour: White or blue
Certifications: EN 14605 type PB 4, EN 340:2003, (EC) 1935:2004, Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité