Bottles, wide neck, amber
Fournisseur: WEPA, PUALUS & THEWALT GMBH &
33228 33231
WEPA33228EA 202 EUR InStock
WEPA33228 WEPA33231
Bottles, wide neck, amber
Flacons Flacons en verre
Round wide-mouth bottle according to hydrolytic class III.
  • Made of glass
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité