Periodic table mix 1 for ICP, 33 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
92091-100MLEA 266 EUR InStock
92091-100ML
Periodic table mix 1 for ICP, 33 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Periodic table mix 1 for ICP used as a standard for the quantitative determination of mineral composition in Tenualosa ilisha using inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES).
It contains Al, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Ni, P, K, Rb, Se, Si, Ag, Na, Sr, S, Te, Tl, V and Zn in 10% nitric acid (contains HF traces).
Certifications: Certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité