Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropanolamine

Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: 1,1'-Iminodi-2-propanol

SPCMD1324-40LBBLEA 0 EUR InStock
SPCMD1324-40LBBL
Diisopropanolamine
Diisopropanolamine
Diisopropanolamine, also known as 1-amino-2-propanol or isopropanolamine, is an amino alcohol.

Used to achieve buffering, basicity, and alkalinity objectives.


Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004531
Numéro CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité