Carbon standards
Fournisseur: Reagecon
REGETOC15EA 163 EUR InStock
REGETOC15 701-0049 REGETOC2M REGETOC50 REGETOIC10 REGETOC1M REGETIC500 REGETOC10 REGETIC1M REGETOC20 REGETIC5 REGETOC100 REGETOC5 REGETOC500 REGETOIC100 REGETOC250
Carbon standards
Étalons Étalons cationiques Standards de carbone
These standards are manufactured from high purity raw materials and is suitable for calibrating a wide range of Total Organic Carbon (TOC) and Total Inorganic Carbon (TIC) analysers to a high accuracy.
These standards are independent, traceable and certified.
Certifications: Accredited to IEC/ISO 17025 and ISO 17034.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité