N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine ≥95%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
19556-10 19556-25 19556-5
CAYM19556-10EA 237 EUR InStock
CAYM19556-10 CAYM19556-25 CAYM19556-5
N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine ≥95%, solide cristallin
N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine
C18 Ceramide is an endogenous bioactive sphingolipid. It is the primary short-chain ceramide found in brain tissue whose synthesis is regulated by longevity-assurance homologue 1 (Lass1) in mice.
Formule: C₃₆H₇₁NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02259139
Numéro CAS: 2304-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité