Absorbent mats, SpillEx
Fournisseur: Vileda Professional
SpillEx
VILE146760EA 61 EUR InStock
VILE146760
Absorbent mats, SpillEx
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Disposable absorption mats are designed to absorb water-based liquids very quickly.
  • Single use, absorbs up to 1200 ml of water-based liquid
  • Absorbent polymers turn into a gel in contact with liquids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité