L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mag-Bind® Blood DNA HV Kit
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
M3292-00 M3292-01
M3292-00EA 657 EUR InStock
M3292-00 M3292-01
Mag-Bind® Blood DNA HV Kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Isolate DNA from up to 10 ml blood using magnetic beads.
  • DNA from up to 10 ml whole blood and saliva
The Mag-Bind® Blood DNA HV kit is designed for rapid and reliable isolation of high-quality genomic DNA from up to 10 ml whole blood and saliva. The protocol has been successfully automated on the Hamilton Microlab® STAR™ and 24 samples can be processed in less than 2,5 hours.
The system combines the reversible nucleic acid-binding properties of Mag-Bind® paramagnetic particles with the time-proved efficiency of Omega Bio-tek’s DNA isolation system to provide a fast and convenient method to isolate DNA from a variety of samples. The Mag-Bind® particles provide fast response time when applied to a magnetic field, allowing for quick separation from high volumes of liquid.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité