L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cell culture medium, HyClone™ ActiPro
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH31037.01 SH31039.04 SH31037.08 SH31039.03
SH31037.01EA 281 EUR InStock
SH31037.01 SH31039.04 SH31037.08 SH31039.03
Cell culture medium, HyClone™ ActiPro
Milieux de culture cellulaire
HyClone™ ActiPro cell culture medium has been formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
  • Demonstrated high yields of recombinant proteins
  • Does not contain hypoxanthine and thymidine
  • Chemically defined ADCF formulation
  • Production medium for batch or fed-batch processes
  • Accompanied with detailed protocols for use to maximise output
HyClone™ ActiPro does not contain any growth factors such as insulin, peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol, ensuring batch-to-batch consistency and increased cell culture process efficiency.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Format du milieu Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ActiPro™ cell culture media Liquid 1 L 1 L SH31039.03
ActiPro™ cell culture media Powder 1 L 1 L SH31037.08
ActiPro™ cell culture media Powder 5 L 5 L SH31037.01
ActiPro™ cell culture media Liquid 5 L 5 L SH31039.04
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité