Media in bottles, sabouraud dextrose broth
Fournisseur: Liofilchem
LIOF402040EA 41.3 EUR InStock
LIOF402040
Media in bottles, sabouraud dextrose broth
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Sabouraud dextrose broth (SDB) is a liquid medium used in qualitative procedures for isolation of yeasts and moulds and for the culture or subculture of fungi from clinical and nonclinical specimens.
Certifications: This medium conforms to the requirements of the harmonised method in the United States Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and Japanese Pharmacopoeia (JP) for the microbiological examination of non sterile products.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité