Sisomicin ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
Synonyms: Rickamicin, Salvamina, SCH 13475, Antibiotic 6640
21046-1 21046-100 21046-50 21046-500
CAYM21046-1EA 523 EUR InStock
CAYM21046-1 CAYM21046-100 CAYM21046-50 CAYM21046-500
Sisomicin ≥98%
Sisomicin
Sisomicin is a broad-spectrum aminoglycoside antibiotic originally isolated from M. inyoensis.
It is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria including B. subtilis, S. aureus, E. coli, and P. aeruginosa among others (MICs = 0.01-0.75 µg/ml) but is less active against P. multocida and V. coli (MICs = 7.5 and 2.4 µg/ml, respectively). Sisomicin is protective against Gram-positive and Gram-negative bacterial infections in mice with 50% protective dose (PD50s) values ranging from 0.5 to 6 mg/kg.
Formule: C₁₉H₃₇N₅O₇
MW: 447,50 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865123
Numéro CAS: 32385-11-8
EINECS: 251-018-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité