Ampoule de cokéfaction, méthode Ramsbottom
Fournisseur: DWK Life Sciences
201-1419EA 488 EUR InStock
201-1419
Ampoule de cokéfaction, méthode Ramsbottom
Analyseurs de produits pétroliers
Les ampoules de cokéfaction "Ramsbottom" sont destinées à déterminer la teneur en carbone résiduel dans des produits pétroliers.
Certifications: ASTM D524. Fabriquées en verre borosilicaté 33 d'extension à faible taux d'extraction, conforme aux normes USP type I et ASTM E438, type I, classe A.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité