4-way collector (the werner)
Fournisseur: SCAT Europe
SCTV106660EA 264 EUR InStock
SCTV106660
4-way collector (the werner)
Collecteurs
This purging manifold alows you to install up to four SafetyCaps on your purging bottle.
  • Safe and easy handling - capillaries are reliably fixed
  • Solvent filters have enough space due to the wide GLS 80 opening
  • Simply close unused connections with standard bottle closures
The System for Solvent Safety stays permanently closed, the 'safety chain' remains intact during the purging process.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité