VWR® VisiScope® SZT360-6, Stéréomicroscope
Fournisseur: VWR
VWR® VisiScope®
630-2982EA 1980 EUR InStock
630-2982
VWR® VisiScope® SZT360-6, Stéréomicroscope
Microscopes
Ce stérémicroscope Greenough compact, doté d’un zoom de 6,72:1 et d’une distance de travail de 110 mm, est idéal pour les inspections de routine dans les environnements professionnels et les laboratoires.
  • Oculaires de plan avec un champ de vision de 23 mm; de type "high eye-point", qui convient également aux personnes portant des lunettes
  • Lumière incidente et lumière transmise (les deux sont des éclairages LED) à deux réglagles, avec commandes de luminosité séparées et température de couleur de 6300 K
  • La platine d’échantillons est équipée d’un disque diffusant pour la lumière transmise, de pinces à échantillons et d’un disque noir/blanc
  • Support à pilier et base ultra-plate
  • Mécanisme de mise au point à crémaillère, commandé par deux boutons placés de chaque côté du support.
Information de livraison: Livré prêt à l’emploi avec oculaires, lentille de zoom, cache anti-poussière et alimentation à fiches multiples.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité