Radiometer Analytical XR110 Reference Electrode (Red Rod, Ground Joint, Screw Cap)
Fournisseur: Hach
HACHB20B112EA 331 EUR InStock
HACHB20B112
Radiometer Analytical XR110 Reference Electrode (Red Rod, Ground Joint, Screw Cap)
Électrodes Électrodes, autres
The XR110 reference electrode has a glass body, red rod Ag/AgCl reference technology system, refillable electrolyte (KCl 3 M), ground joint, and porous pin junction.
  • Recommended for voltammetry applications and educational purposes
The XR110 is a screw cap electrode and requires an external connection cable for connection to a meter.
Information de livraison: Delivery includes radiometer analytical XR110 reference electrode, 30 ml KCl 3M refill solution and operating instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité