ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de thymus de veau), Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
2618-1 2618-250
2618-1EA 577 EUR InStock
2618-1 2618-250
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de thymus de veau), Calbiochem®, Millipore®
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
It is a purified DNA from calf thymus and an essential component of chromosomes
Special Instructions: Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00130921
Numéro CAS: 9007-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
hyperchromicity ≥27%
S20w 15.4-17.4
A260/280 nm ≥ 1.8
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité