Antibody labelling kits, Mix-n-Stain™ DNP
Fournisseur: Biotium
92326 92327 92325
92326.EA 217 EUR InStock
92326. 92327. 92325.
Antibody labelling kits, Mix-n-Stain™ DNP
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Mix-n-Stain™ DNP antibody labelling kits utilise a technology that allows rapid antibody labelling with dinitrophenol without a purification step.
  • The labelling procedure tolerates many common buffer components and antibody stabilisers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité