Antibody labelling kits, Mix-n-Stain™ Digoxigenin
Fournisseur: Biotium
92330 92328 92329
92330.EA 233 EUR InStock
92330. 92328. 92329.
Antibody labelling kits, Mix-n-Stain™ Digoxigenin
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Mix-n-Stain™ Digoxigenin antibody labelling kits utilise a technology that allows rapid antibody labelling with digoxigenin without a purification step.
  • Tolerates many common buffer components and antibody stabilisers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité