Cutter de sécurité, SECUNORM 500
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
50000110.02 50000310.02
MARO50000110.02EA 25.5 EUR InStock
MARO50000110.02 MARO50000310.02
Cutter de sécurité, SECUNORM 500
Couteaux
Lame trapézoïdale à pointe arrondie, manche en aluminium.
  • La rétraction automatique de la lame augmente la protection contre les blessures par coupure
  • Manche ergonomique avec prise en main souple antidérapante sur le curseur
  • Manche en aluminium robuste et résistant à l'abrasion : Idéal pour les tâches de coupe les plus exigeantes et les plus fréquentes
  • Le curseur peut être actionné des deux côtés : Peut être utilisé par les droitiers et les gauchers
  • Changement de lame sans outil et en toute sécurité
  • Disponible avec différentes profondeurs de coupe
Idéal pour couper du carton (jusqu'à 3 plis), du papier d'aluminium, des bandes de cerclage en plastique, du ruban adhésif, des textiles et du tissu.
Certifications: Certification GS.
Information de livraison: Fourni avec la lame n° 65232.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité