prepGEM universal
Fournisseur: MicroGEM
prepGEM®
ZYGEPUN1000EA 3590 EUR InStock
ZYGEPUN1000 ZYGEPUN0100 ZYGEPUN0500
prepGEM universal
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
prepGEM Universal is a manual extraction system used to extract DNA from saliva, buccal, dispersed cells, blood, EDTA-blood, insects, and most animal tissues.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité