Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34870-1L 34870-2.5L 34870-6X1L 34870-4X2.5L
34870-1LEA 59.7 EUR InStock
34870-1L 34870-2.5L 34870-6X1L 34870-4X2.5L
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 210 nm Min. 20 %
Transmittance at 225 nm Min. 50 %
Transmittance at 240 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Autoignition Temperature 683 °F
Vapor Density 1.59 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité