Biological indicators, traditional spore strips
Fournisseur: Namsa
NAMSBS52306EA 479 EUR InStock
NAMSBS52306
Biological indicators, traditional spore strips
Indicateurs de stérilisation
Bacillus subtilis strips for monitoring low temperature steam sterilisation processes.
  • Inoculated filter paper
  • Convenient shelf packages of 100 units per box
The strips can be easily removed from the glassine pouch by tearing or peeling the pouch open for transfer to culture media or challenge device assembly.
Shelf life: 15 months
Room temperature storage conditions (15 to 30 °C), relative humidity of 30% to 80% is recommended.
Information de livraison: Supplied with a Certificate of Analysis.
Conditionnement: Individually packaged in easy-to-handle glassine pouches.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité