Dropping funnels, cylindrical, with double jacket
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1596-20-0119 1596-20-0050
NEUB1596-20-0119EA 697 EUR InStock
NEUB1596-20-0119 NEUB1596-20-0050
Dropping funnels, cylindrical, with double jacket
Entonnoirs Ampoules de coulée
Borosilicate glass 3.3, with PTFE tap.
  • Graduated
  • With drop counter
  • with GL 14 olives (PE)
  • With pressure compensation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité