Acesulphame potassium ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
A2815-12KG A2815-1KG A2815-25KGBL
SPCMA2815-12KGEA 0 EUR InStock
SPCMA2815-12KG SPCMA2815-1KG SPCMA2815-25KGBL
Acesulphame potassium ≥99%
Acesulphame potassium
Acesulfame potassium is a sugar substitute that contains no calories and is a white crystalline powder.
It is 200 times sweeter than sugar and stable under heat, it is used commercially as a sweetener in baking and products that need to have a long shelf life. It is also used in combination with other sweeteners in carbonated drinks and is typically used as the main sweetening agent in pharmaceutical products.
Formule: C₄H₄KNO₄S
Numéro MDL: MFCD00043833
Numéro CAS: 55589-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité