Systèmes de balais nettoyants pour salle propre
Fournisseur: Contec
568-0903EA 1320 EUR InStock
568-0903 568-0904
Systèmes de balais nettoyants pour salle propre
Serpillières
Ce système de saturation pour têtes de serpillières permet de pré-imbiber les têtes de serpillière avant de les utiliser dans l’environnement contrôlé. Ainsi, nul besoin de faire entrer de l'eau dans la salle propre.
  • Têtes de serpillière recouvertes d’un tissu 100 % polyester double épaisseur, générant peu de particules et de fibres
  • Chariots en acier inoxydable avec roulettes en PP
  • Application des serpillières sans les mains, ce qui évite de recourir à un système d’essorage lourd ou coûteux
  • Têtes de serpillière pré-imbibées, ce qui évite de faire entrer de l’eau dans la salle propre
  • Compatible avec un grand nombre de désinfectants et de détergents
  • Chariots autoclavables à 121 °C pendant 30 minutes
Avec ses trois seaux de 10 L, le chariot en acier inoxydable est idéal pour les salles propres de moyenne ou grande taille. Le système est fourni avec deux supports pour serpillière QuickTask, qui permettent de fixer facilement les têtes de serpillière, sans les mains. Il est possible d’imbiber jusqu’à 20 têtes de serpillière à la fois, le troisième seau pouvant être utilisé pour recueillir les têtes de serpillière usagées jusqu’à leur élimination.
Le chariot en acier inoxydable doté de deux seaux de 8 L est idéal pour les salles propres de petite à moyenne taille. Le système compact comprend deux seaux en inox de 8 L, un support en inox permettant de fixer rapidement les têtes de serpillière, et un plateau de diffusion. Les seaux de 8 L permettent d'imbiber 5 têtes de serpillière. Les serpillières usagées peuvent être jetées dans le deuxième seau.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité