Heat Transfer Liquids, Kryo 30
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00611-00 569-00610-00
HEID569-00611-00EA 315 EUR InStock
HEID569-00611-00 HEID569-00610-00
Heat Transfer Liquids, Kryo 30
Liquides pour bains à circulation
Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
  • Completely water soluble
  • Monoethylene glycol/water mixture containing inhibitors
  • Density: 1,082 kg/m³
Recommended temperature range: –30 to +90 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité