ROCare acid cleaner for RO membranes, Milli-Q®
Fournisseur: Merck
Milli-Q®
171-1496EA 304 EUR InStock
171-1496
ROCare acid cleaner for RO membranes, Milli-Q®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
RoCare A acid cleaner is used to remove scaling from RO membranes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité