87000.015EA
72.8
EUR
InStock
87000.015
87001.015
87002.015
87003.015
87004.015
87006.015
87007.015
87008.015
87009.015
87011.015
87012.015
87013.015
87014.015
87015.015
87016.015
87018.015
87019.015
87021.015
Étalons de saccharose (Brix), solutions stabilisées pour réfractométrire
Étalons
Étalons d'indice de réfraction
Assortiment d'étalons de Brix/solutions de réfraction, faciles à utiliser, pour étalonner tous les modèles de réfractomètre.
- Produit avec des matériaux bruts de haute pureté
- La palette des matériaux bruts est identique à celle de l'ICUMSA, sauf qu'ils sont stabilisés pour obenir une durée de conservation d'un an
Ces produits représentent un atout majeur pour tout utilisateur qui n'est pas contraint de suivre les règles de l''ICUMSA.
Note: L'échelle de Brix est représentée par le symbole de type degré (x°) mais elle équivaut à la concentration en % de la solution de saccharose stabilisée utilisée.
Donc 0° = 0% de concentration
5° = 5% de concentration
* L'indice de réfraction indiqué dans le tableau ci-dessous est une valeur nominale selon les tableaux publiés par l'ICUMSA; et ce pour toutes les références produit exceptée 87022.015 (valeur Brix 67,5°), qui est une valeur réelle.