Replacement rotor seals for Rheodyne™ Injector models 7000/7010/7040
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Rheodyne®
HYPE7010-071EA 216 EUR InStock
HYPE7010-071
Replacement rotor seals for Rheodyne™ Injector models 7000/7010/7040
Scellés Dispositifs mécaniques de scellage
Thermo Scientific™ Rheodyne™ replacement rotor seals for injectors made of ETFE to maintain the performance of Rheodyne™ sample injectors for high-performance liquid chromatography (HPLC).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité