Coats, paint-tex® plus
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30773-00 30775-00 30774-00
113-9160EA 385 EUR InStock
113-9160 ZVGA30775-00 ZVGA30774-00
Coats, paint-tex® plus
Vêtements à usage unique
Suitable for longer use due to the breathable SMS material.
  • Features snap buttons
  • Collar and cuffs
  • Three pockets
Ideal for renovation work, in the remediation of contaminated sites and asbestos.
Certifications: Cat. III/CE 1023/Type 5 + 6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité