Cold Resistant Gloves, Cryo Gloves
Fournisseur: Thermo Scientific
189562 189561
HERA189562EA 287 EUR InStock
HERA189562 HERA189561
Cold Resistant Gloves, Cryo Gloves
Gants
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
  • Comfortable, lightweight, breathable protection
  • Side release buckles for quick on/off
Informations de commande: Available in a variety of sizes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité