N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5% (par GC), LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43899.1000 5.43899.2500 5.43899.4000
5.43899.1000EA 160 EUR InStock
5.43899.1000 5.43899.2500 5.43899.4000
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5% (par GC), LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Point d'éclair: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Water ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité