Diméthylsulfoxyde ≥99.7% (par GC), LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43900.1000 5.43900.2500 5.43900.4000
5.43900.1000EA 134 EUR InStock
5.43900.1000 5.43900.2500 5.43900.4000
Diméthylsulfoxyde ≥99.7% (par GC), LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.7 %
Water ≤ 0.2 %
Evaporation residue ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm) ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm) ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm) ≥ 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité