Sytème de capuche pour salle propre, ViVi-CR
Fournisseur: THI Total Healthcare Innovation GmbH
80100 80201
111-2417EA 1670 EUR InStock
111-2417 111-2418
Sytème de capuche pour salle propre, ViVi-CR
Respirators Systèmes de respiration
Système stérile de protection de la tête, doté d'un dispositif de filtration active d'air pour protéger la salle propre, et confortable pour l'utilisateur.
  • Deux ventilateurs garantissent un climat frais et agréable
  • Poids du casque: 370 g grâce à l'utilisation de matières plastiques renforcées au carbone
  • Filtre performant, retenant les particules et permettant à l'air de circuler
  • Visière en PC transparent, offrant une vue sur un angle de 190°
  • Commande gestuelle permettant de changer la vitesse d'aération sans les mains
  • Ajustement automatique de la vitesse d'aération en fonction du degré d'activité physique
  • Niveau d'assurance de la stérilité (SAL): 10-6 (capuche)
Idéal pour la production en salle propre et la recherche, où il est aussi important de retenir les particules efficacement que d'apporter à l'utilisateur un confort certain sans détourner son attention.
Convient aux environnments MPF de classe A/B.
Certifications: EN 166 F.
Informations sur les accessoires: Les tampons de confort ViVi-CR sont vendus en un lot qui permet de remplacer la totalité des tampons du casque ViVi-CR.
Informations de commande: Le casque ViVi-CR procure un échange d'air et maintient la capuche stérile ViVi-CR à usage unique. Le bloc de batterie ViVi-CR approvisionne le casque en courant, et le chargeur peut accueillir simultanément jusqu'à 4 piles.
Conditionnement: La cagoule stérile ViVi-CR est fournie dans un sachet stérile avec cavalier; 20 sachets avec cavalier sont enveloppés dans un sac avec cavalier, et livrés dans une boîte en carton.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité