4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61917.14EA 424 EUR InStock
H61917.14 H61917.06
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formule: C₅H₉O₅P
MW: 180,096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5301-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité