Acide L(+)-ascorbique 99+%, en poudre pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Scientific
J66291.22 J66291.18
J66291.22EA 39.5 EUR InStock
J66291.22 J66291.18
Acide L(+)-ascorbique 99+%, en poudre pour l'électrophorèse
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
Point de fusion: 190…193 °C (dec.)
Densité: 1.65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 14,830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99%
Form Powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité