Scroll vacuum pump
Fournisseur: LABCONCO
7587000 7587300
LBCP7587000EA 12170 EUR InStock
LBCP7587000 LBCP7587300
Scroll vacuum pump
Pompe Pompes à vide
Scroll Vacuum Pumps are low maintenence, corrosion resistent pumps that require no oil.
  • Scrolls be changed every 40000 hours of use
  • Eliminating the oil eliminates hydrocarbon contamination
Handle water vapor better than most types of pumps and make significantly less noise during operation. Works with FreeZone triad, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12 and 18 L freeze dryers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité