Spill control mats for instrument storage, Aesculap®
Fournisseur: AESCULAP AG
JF938 JF939 JF940 JF941
AESCJF938EA 42.5 EUR InStock
AESCJF938 AESCJF939 AESCJF940 AESCJF941
Spill control mats for instrument storage, Aesculap®
Matériaux absorbants
These mats are made of silicone mesh and ideal for spill free storage of instruments.
These mats possess good drying characteristics and gentle storage during mechanical processing.
Attention: Not suitable for hot air sterilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité