Hexaméthylènetétramine , poudre cristalline blanche ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219405083 0219405091
ICNA0219405083EA 52.1 EUR InStock
ICNA0219405083 ICNA0219405091
Hexaméthylènetétramine , poudre cristalline blanche ACS
Hexaméthylènetétramine
Hexamethylenetetramine is a tetraamine compound with a structure analogous to adamantane.
Hexamethylenetetramine is used for amino acid preparation. It is also used in synthesis as a formylation agent and is employed in preparing specialised materials. It can be used as raw material in the synthesis of blue emitting boron carbon oxynitride (BCNO) phosphors and zinc oxide (ZnO) nanorods. Catalyst in the synthesis 2-amino-4H-pyran derivatives. Surfactant in the synthesis of HMTA capped transition metals doped ZnS nanoparticles. Precipitant and template in the synthesis of Ni(OH)₂.
Solubility : Soluble in cold water, chloroform, alcohol; Insoluble in diethyl ether.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₆H₁₂N₄
Point de fusion: 280 °C (subl., lit.)
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
ONU: 1328
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (dried basis) >99%
Loss on Drying <2.0%
Residue after Ignition <0.1%
Heavy Metals (as Pb) <0.001%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité