Safety helmets, uvex thermo boss
Fournisseur: Uvex
uvex thermo boss
UVEX9754.300EA 32.8 EUR InStock
UVEX9754.300
Safety helmets, uvex thermo boss
Casques Casques de sécurité
This uvex thermo boss helmet features a six-point textile band attachment which ensures an optimal fit and high comfort and a conventional suspension harness for comfortable adjustable fit.
  • Made from heat-resistant polycarbonate
  • Side Euroslot adapters
Suitable for use in high ambient temperatures.
Certifications: EN 397, high temperatures (150 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité