Industrial gloves, uvex unipur 6634
Fournisseur: UVEX
6032108 6032107 6032110 6032109
UVEX6032108EA 0 EUR InStock
UVEX6032108 UVEX6032107 UVEX6032110 UVEX6032109
Industrial gloves, uvex unipur 6634
Gants
These polyamide gloves provide reliable protection against moisture through the non-porous NBR coating on the palms and fingertips. They are ideal for mechanical applications outdoors.
  • Good grip in damp areas
  • Highly abrasion-resistant
  • Good tactile feel
Applications: Fine assembly work, precision work, general maintenance work and repair work.
Certifications: EN 388:2016 (4131X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité