L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants industriels, uvex unilite 7700
Fournisseur: UVEX
6058507 6058508 6058509 6058510 6058511
UVEX6058507EA 70.2 EUR InStock
UVEX6058507 UVEX6058508 UVEX6058509 UVEX6058510 UVEX6058511
Gants industriels, uvex unilite 7700
Gants
Ces gants en polyamide/élasthanne avec revêtement en mousse NBR/PU sur la paume et le bout des doigts sont des gants de protection souples et robustes spécialement conçus pour les travaux mécaniques de précision et de contrôle.
  • Bonne résistance à l'abrasion mécanique
  • Bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides à légèrement grasses
  • Très bon ajustement, bonne sensation tactile et grande flexibilité
Les applications typiques incluent : Travaux d'assemblage fins, travaux de précision, inspection et tri.
Certifications: More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité