Blades for safety knives, No. 86, Styropor
Fournisseur: Martor
MARO86.60EA 8.9 EUR InStock
MARO86.60
Blades for safety knives, No. 86, Styropor
Rasoirs et lames
Styropor blade for use with safety knives.
  • 2-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
Mountable in:
ARGENTAX CUTTEX
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité