Acid cleaners, TICKOPUR TR 2
Fournisseur: Bandelin
TICKOPUR
142-1985EA 87.4 EUR InStock
142-1985 142-1906
Acid cleaners, TICKOPUR TR 2
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
TICKOPUR R 2 is a special cleaner based on phosphoric acid for cleaning of disassembled and non-disassembled machines, carburettors, tools, equipment and parts.
  • Gentle cleaning
  • De-emulsifying concentrate
  • Corrorsion protection
  • Weakly acid, pH 3,6
  • Dosage 0,1 - 5%
These can be used to clean metals also light metals, glass, ceramics, plastic and rubber.
Ideal for mineral residues, drifting rust, pigments, grinding-, polishing- and lapping-residues, oil, grease and wax.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité